2-Methyl-2-propanethiol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-Methyl-2-propanethiol, tert-Butyl Mercaptan, tert-Butyl mercaptan, tert-Butylthiol
M0405-25ML
M0405-500ML
TCIAM0405-25MLEA
255
SEK
TCIAM0405-25ML
TCIAM0405-500ML
2-Methyl-2-propanethiol ≥98.0%
2-Methyl-2-propanethiol
Formel:
C₄H₁₀S MW: 90.19 g/mol Kokpunkt: 64°C Smältpunkt: –1°C Flampunkt: –26°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004857 CAS nummer: 75-66-1 EINECS: 200-890-2 UN: 2347 ADR: 3 II Merck Index: 14,01579 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |