Pyrokatekol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1,2-Dihydroxibenzen
P0567-25G P0567-500G
TCIAP0567-25GEA 270 SEK
TCIAP0567-25G TCIAP0567-500G
Pyrokatekol ≥99.0%
Pyrokatekol
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Kokpunkt: 246°C
Smältpunkt: 103…105 °C
Densitet: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002188
CAS nummer: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07999
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d930726c5066d1c47c5723e8e927d174ad8ea8&vid=11d930726c5066d1c47c5723e8e927d174ad8ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency