(±)-1,2-Hexanediol ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Hexane-1,2-diol, DL-1,2-Hexanediol, (±)-1,2-Dihydroxy hexane
H0688-500ML H0688-25ML H0688-100ML
TCIAH0688-500MLEA 1675 SEK
TCIAH0688-500ML TCIAH0688-25ML TCIAH0688-100ML
(±)-1,2-Hexanediol ≥96.0%
(±)-1,2-Hexanediol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokpunkt: 118°C
Smältpunkt: 45 °C
Densitet: 0,9507 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 122°C
MDL Number: MFCD00010737
CAS nummer: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eea53f0a4a9d2c9595746c5a43a6c275be2a7fc&vid=1eea53f0a4a9d2c9595746c5a43a6c275be2a7fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %