2-Merkaptoetanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0058-25G M0058-500G
TCIAM0058-25GEA 215 SEK
TCIAM0058-25G TCIAM0058-500G
2-Merkaptoetanol ≥98.0%
2-Merkaptoetanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Kokpunkt: 158°C
Smältpunkt: -100°C
Densitet: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 74°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004890
CAS nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b2de4a27b611bfba008542b0f8d01b41c1f5970&vid=4b2de4a27b611bfba008542b0f8d01b41c1f5970&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %