2-Allylphenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
A0233-25G
A0233-500G
TCIAA0233-25GEA
215
SEK
TCIAA0233-25G
TCIAA0233-500G
2-Allylphenol ≥98.0%
2-Allylphenol
Formel:
C₉H₁₀O Kokpunkt: 220°C Smältpunkt: –2 °C Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 88°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002250 CAS nummer: 1745-81-9 EINECS: 217-119-0 UN: 1760 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |