Piperonyl alcohol ≥98.0%
Leverantör: TCI
P0457-25G P0457-500G P0457-100G
TCIAP0457-25GEA 415 SEK
TCIAP0457-25G TCIAP0457-500G TCIAP0457-100G
Piperonyl alcohol ≥98.0%
Piperonyl alcohol
Formel: C₈H₈O₃
Kokpunkt: 157°C
Smältpunkt: 51…54 °C
MDL Number: MFCD00005836
CAS nummer: 495-76-1
EINECS: 207-808-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3d5e1289dfd9a2fcaf89496ee30555d08783242&vid=d3d5e1289dfd9a2fcaf89496ee30555d08783242&prid=web&clid=SAPDAM