(±)-3-Butyne-2-ol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
B1001-25ML B1001-5ML
TCIAB1001-25MLEA 1675 SEK
TCIAB1001-25ML TCIAB1001-5ML
(±)-3-Butyne-2-ol ≥97.0%
(±)-3-Butyne-2-ol
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Kokpunkt: 110°C
Smältpunkt: –12 °C
Densitet: 0,895 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 34°C
MDL Number: MFCD00004541
CAS nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&vid=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %