Kanelalkohol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
C0362-25G C0362-500G
TCIAC0362-25GEA 245 SEK
TCIAC0362-25G TCIAC0362-500G
Kanelalkohol ≥97.0%
Kanelalkohol
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokpunkt: 250°C
Smältpunkt: 31…34 °C
Densitet: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002921
CAS nummer: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 14,02302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f15329783a0eaf0f84b1449ef2f576197b96de4&vid=3f15329783a0eaf0f84b1449ef2f576197b96de4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %