(±)-4-Penten-2-ol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
P1804-25G P1804-5G
TCIAP1804-25GEA 2325 SEK
TCIAP1804-25G TCIAP1804-5G
(±)-4-Penten-2-ol ≥99.0%
(±)-4-Penten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
Kokpunkt: 116°C
Densitet: 0,8362 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 30°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004556
CAS nummer: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&vid=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %