2-Methyl-3-buten-2-ol ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0178-25ML M0178-500ML
TCIAM0178-25MLEA 335 SEK
TCIAM0178-25ML TCIAM0178-500ML
2-Methyl-3-buten-2-ol ≥97.0%
2-Methyl-3-buten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
Kokpunkt: 96°C
Smältpunkt: –15 °C
Densitet: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 19°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004470
CAS nummer: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
UN: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&vid=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %