(±)-3-Buten-2-ol ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
B0695-25ML B0695-5ML
TCIAB0695-25MLEA 2350 SEK
TCIAB0695-25ML TCIAB0695-5ML
(±)-3-Buten-2-ol ≥97.0%
(±)-3-Buten-2-ol
Formel: C₄H₈O
Kokpunkt: 100°C
Smältpunkt: –100 °C
Densitet: 0,913 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 16°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004543
CAS nummer: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1986
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %