Cyclobutylméthanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Cyclobutanemethanol, Cyclobutylmethanol, Hydroxymethylcyclobutane
C2061-25G
C2061-5G
TCIAC2061-25GEA
3050
SEK
TCIAC2061-25G
TCIAC2061-5G
Cyclobutylméthanol ≥98.0%
Cyclobutylméthanol
Formel:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Kokpunkt: 144°C Densitet: 0,92 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 40°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001330 CAS nummer: 4415-82-1 EINECS: 224-575-4 UN: 1987 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |