Vinyltriethoxysilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
V0044-25ML V0044-500ML V0044-100ML
TCIAV0044-25MLEA 215 SEK
TCIAV0044-25ML TCIAV0044-500ML TCIAV0044-100ML
Vinyltriethoxysilane ≥98.0%
Formel: C₈H₁₈O₃Si
Kokpunkt: 161°C
Densitet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 34°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009063
CAS nummer: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&vid=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %