Triisopropyl borate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Tri-i-propylborate
B0521-25ML B0521-500ML B0521-100ML
TCIAB0521-25MLEA 215 SEK
TCIAB0521-25ML TCIAB0521-500ML TCIAB0521-100ML
Triisopropyl borate ≥98.0%
Triisopropyl borate
Formel: C₉H₂₁BO₃
MW: 188.07 g/mol
Kokpunkt: 140°C
Smältpunkt: -59
Flampunkt: 28°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008872
CAS nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfa33eb229896e917e010b7627a67e49f116510d&vid=bfa33eb229896e917e010b7627a67e49f116510d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Boric acid max. 0.3 %