Bis(2-butoxyethyl)ether ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
B0828-25ML B0828-500ML
TCIAB0828-25MLEA 215 SEK
TCIAB0828-25ML TCIAB0828-500ML
Bis(2-butoxyethyl)ether ≥98.0%
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formel: C₁₂H₂₆O₃
MW: 218,34 g/mol
Kokpunkt: 255°C
Smältpunkt: –60°C
Densitet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 122°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009459
CAS nummer: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&vid=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %