1,2-Dimetoxietan ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Dimetylglykoletylenglykoldimetyleter
D0634-25ML D0634-500ML
TCIAD0634-25MLEA 215 SEK
TCIAD0634-25ML TCIAD0634-500ML
1,2-Dimetoxietan ≥99.0%
1,2-Dimetoxietan
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokpunkt: 84°C
Smältpunkt: –69 °C
Densitet: 1,113 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –2°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008502
CAS nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&vid=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %