2-Methoxythiophenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2-Methoxybenzenethiol, o-Methoxythiophenol, 2-Mercaptoanisol, 2-Methoxyphenyl mercaptan, 2-Methoxybenzene-1-thiol, 1-Methoxy-2-mercaptobenzene
M1670-25G
M1670-5G
TCIAM1670-25GEA
2850
SEK
TCIAM1670-25G
TCIAM1670-5G
2-Methoxythiophenol ≥98.0%
2-Methoxythiophenol
Formel:
C₇H₈OS Kokpunkt: 219°C Densitet: 1,14 g/cm³ (30 °C) Flampunkt: 95°C |
MDL Number:
MFCD00004834 CAS nummer: 7217-59-6 EINECS: 230-605-7 ADR: 9, |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |