Dietylenglykol ≥99.5%
Leverantör: TCI
Varning
D0495-100G D0495-500G
TCIAD0495-100GEA 215 SEK
TCIAD0495-100G TCIAD0495-500G
Dietylenglykol ≥99.5%
Dietylenglykol
Formel: C₄H₁₀O₃
Kokpunkt: 245°C
Smältpunkt: -7°C
Densitet: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 124°C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002882
CAS nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 14,03119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&vid=a47fa5190d36dd34147a57881c675663f97d14cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %