2-Methoxy-p-cresol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
M0114-25ML M0114-100ML
TCIAM0114-25MLEA 455 SEK
TCIAM0114-25ML TCIAM0114-100ML
2-Methoxy-p-cresol ≥98.0%
2-Methoxy-p-cresol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Kokpunkt: 221°C
Smältpunkt: 5°C
Flampunkt: 99°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002378
CAS nummer: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 14,02571
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&vid=aa9ecb30e57afa3904ae5faee9a852f5e89a94b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %