(±)-1-Phenoxy-2-propanol ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1-Phenoxy-2-propanol, Propylene Phenoxytol, (±)-Monopropylene glycol phenyl ether
P0118-25ML P0118-500ML
TCIAP0118-25MLEA 645 SEK
TCIAP0118-25ML TCIAP0118-500ML
(±)-1-Phenoxy-2-propanol ≥95.0%
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Formel: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
MW: 152,19 g/mol
Kokpunkt: 233°C
Smältpunkt: 11,4 °C
Densitet: 1,0665 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 125°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016861
CAS nummer: 770-35-4
EINECS: 212-222-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&vid=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 95.0 %