2-Butoxietanol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Butylglykol
B0698-25ML B0698-500ML
TCIAB0698-25MLEA 215 SEK
TCIAB0698-25ML TCIAB0698-500ML
2-Butoxietanol ≥99.0%
2-Butoxietanol
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
MW: 118,18 g/mol
Kokpunkt: 171°C
Smältpunkt: –70 °C
Densitet: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 68°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002884
CAS nummer: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&vid=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %