(±)-1-Etoxi-2-propanol ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
E0446-25ML E0446-500ML
TCIAE0446-25MLEA 230 SEK
TCIAE0446-25ML TCIAE0446-500ML
(±)-1-Etoxi-2-propanol ≥95.0%
(±)-1-Etoxi-2-propanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Kokpunkt: 132 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –59 °C
Densitet: 0,9028 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 38°C
MDL Number: MFCD00067050
CAS nummer: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&vid=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %