2-Fenoxietanol ≥98.5%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Fenylglykol
P0115-25G P0115-500G
TCIAP0115-25GEA 215 SEK
TCIAP0115-25G TCIAP0115-500G
2-Fenoxietanol ≥98.5%
2-Fenoxietanol
Formel: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Kokpunkt: 237°C
Smältpunkt: 13 °C
Densitet: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 127°C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002857
CAS nummer: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,07257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927c7acc9734b9186e0aa77d39c7f98fe8c1bd72&vid=927c7acc9734b9186e0aa77d39c7f98fe8c1bd72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %