Dibenzyl ether ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Benzyl ether
B0418-25ML B0418-500ML
TCIAB0418-25MLEA 215 SEK
TCIAB0418-25ML TCIAB0418-500ML
Dibenzyl ether ≥95.0%
Dibenzyl ether
Formel: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
MW: 198.26 g/mol
Kokpunkt: 298
Flampunkt: 135°C
MDL Number: MFCD00004780
CAS nummer: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,01132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&vid=912303c3cfccdbc306203b65440a6702ae868c62&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %