4-Allylanisole ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1-Allyl-4-methoxybenzene, Estragole
A0702-10G
A0702-100G
TCIAA0702-10GEA
455
SEK
TCIAA0702-10G
TCIAA0702-100G
4-Allylanisole ≥98.0%
4-Allylanisole
Formel:
C₁₀H₁₂O MW: 148.2 g/mol Kokpunkt: 220°C Smältpunkt: 22.5 Flampunkt: 81°C |
MDL Number:
MFCD00008653 CAS nummer: 140-67-0 EINECS: 205-427-8 Merck Index: 14,03705 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |