Metyl-tert-butyleter ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
B0991-25ML B0991-500ML
TCIAB0991-25MLEA 215 SEK
TCIAB0991-25ML TCIAB0991-500ML
Metyl-tert-butyleter ≥99.0%
Metyl-tert-butyleter
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Kokpunkt: 55°C
Densitet: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -28°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008812
CAS nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4854c8573bb8c9a75e6ad9dea2a4bf0da265ef03&vid=4854c8573bb8c9a75e6ad9dea2a4bf0da265ef03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %