Triethyl orthopropionate ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
O0067-25ML O0067-500ML
TCIAO0067-25MLEA 245 SEK
TCIAO0067-25ML TCIAO0067-500ML
Triethyl orthopropionate ≥96.0%
Triethyl orthopropionate
Formel: C₉H₂₀O₃
MW: 176,26 g/mol
Kokpunkt: 158°C
Smältpunkt: < 0 °C
Densitet: 0,8876 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 47°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009226
CAS nummer: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c4841a5da826ee723e5f127c01218bf8aaafa8d&vid=5c4841a5da826ee723e5f127c01218bf8aaafa8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %