Diethyl sulphite ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D0528-25G D0528-500G
TCIAD0528-25GEA 430 SEK
TCIAD0528-25G TCIAD0528-500G
Diethyl sulphite ≥98.0%
Diethyl sulphite
Formel: C₄H₁₀O₃S
MW: 138,19 g/mol
Kokpunkt: 157°C
Densitet: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 49°C
MDL Number: MFCD00009098
CAS nummer: 623-81-4
EINECS: 210-815-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=591a5cf64b75ee8f3a37da291180944e576e2c15&vid=591a5cf64b75ee8f3a37da291180944e576e2c15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %