Dimetylsulfoxid ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
D0798-25G D0798-500G
TCIAD0798-25GEA 215 SEK
TCIAD0798-25G TCIAD0798-500G
Dimetylsulfoxid ≥99.0%
Dimetylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Kokpunkt: 189°C
Densitet: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 95°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002089
CAS nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 14,03259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0688decad5c8afa4e8a1177979cd07eb3c07316&vid=b69a1fae7562bd9674ce37578ffda941dd0f0b16&prid=web&clid=SAPDAM