Ammoniumcerium (IV) nitrat ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C1806-50G
C1806-500G
TCIAC1806-50GEA
335
SEK
TCIAC1806-50G
TCIAC1806-500G
Ammoniumcerium (IV) nitrat ≥98.0%
Ammoniumcerium (IV) nitrat
Formel:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ Smältpunkt: 107…108 °C Densitet: 2,2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00151121 CAS nummer: 16774-21-3 EINECS: 240-827-6 UN: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,01992 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Purity (Redox method) | min. 98.0 % |