2-Methoxy-3-nitropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M1395-25G
M1395-5G
TCIAM1395-25GEA
3750
SEK
TCIAM1395-25G
TCIAM1395-5G
2-Methoxy-3-nitropyridine ≥98.0%
2-Methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Smältpunkt: 149…150 °C |
MDL Number:
MFCD00023459 CAS nummer: 20265-35-4 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 58.0 deg-C |