Dicyklohexylamin ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
DCHA
D0435-25ML
D0435-500ML
TCIAD0435-25MLEA
215
SEK
TCIAD0435-25ML
TCIAD0435-500ML
Dicyklohexylamin ≥99.0%
Dicyklohexylamin
Formel:
C₁₂H₂₃N MW: 181,32 g/mol Kokpunkt: 256°C Smältpunkt: 0°C Densitet: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 105°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011658 CAS nummer: 101-83-7 EINECS: 202-980-7 UN: 2565 ADR: 8,III Merck Index: 14,03095 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |