N-(3 -(Trimethoxysilyl) propyl) etylendiamin ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
A0774-25G A0774-500G A0774-100G
TCIAA0774-25GEA 375 SEK
TCIAA0774-25G TCIAA0774-500G TCIAA0774-100G
N-(3 -(Trimethoxysilyl) propyl) etylendiamin ≥97.0%
N-(3 -(Trimethoxysilyl) propyl) etylendiamin
Formel: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Kokpunkt: 146°C
Smältpunkt: ∼ 0 °C
Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 143°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008173
CAS nummer: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&vid=8c6e6909e5831ff4a1cd51b869b2f5ba5e408ab0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %