N-Ethyl-o-toluidine 98,0 GC, T
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline
E0177-25ML E0177-500ML
TCIAE0177-25MLEA 215 SEK
TCIAE0177-25ML TCIAE0177-500ML
N-Ethyl-o-toluidine 98,0 GC, T
N-Ethyl-o-toluidine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Kokpunkt: 214°C
Smältpunkt: -15
Flampunkt: 98°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00026695
CAS nummer: 94-68-8
EINECS: 202-354-3
UN: 2754
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e53228c7d3b5c565cc6753f1efde2947e5215b3&vid=5e53228c7d3b5c565cc6753f1efde2947e5215b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %