2-Methylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M0942-25ML
M0942-5ML
TCIAM0942-25MLEA
1500
SEK
TCIAM0942-25ML
TCIAM0942-5ML
2-Methylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methylbenzylamine
Formel:
C₈H₁₁N Kokpunkt: 82°C Smältpunkt: < 0 °C Densitet: 0,9921 g/cm³ (0 °C) Flampunkt: 84°C |
MDL Number:
MFCD00008112 CAS nummer: 89-93-0 EINECS: 201-952-1 UN: 2735 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |