2-etylhexylamin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Ethyl-1-hexylamine
E0126-25ML E0126-500ML E0126-100ML
TCIAE0126-25MLEA 215 SEK
TCIAE0126-25ML TCIAE0126-500ML TCIAE0126-100ML
2-etylhexylamin ≥98.0%
2-etylhexylamin
Formel: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Kokpunkt: 168°C
Smältpunkt: –76 °C
Densitet: 0,7882 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 53°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008148
CAS nummer: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b3aa9908b0bc816db05566b0989e82be747f0b&vid=83b3aa9908b0bc816db05566b0989e82be747f0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %