Fenylisotiocyanat ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
I0191-25G I0191-500G I0191-100G
TCIAI0191-25GEA 295 SEK
TCIAI0191-25G TCIAI0191-500G TCIAI0191-100G
Fenylisotiocyanat ≥98.0%
Fenylisotiocyanat
Formel: C₇H₅NS
Kokpunkt: 71°C
Smältpunkt: –21 °C
Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 88°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004798
CAS nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d9dfdf55d3b2bb4203c62229d1fbfebb054a7d0&vid=7d9dfdf55d3b2bb4203c62229d1fbfebb054a7d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %