Isobutyl isothiocyanate ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-Methylpropyl isothiocyanate
I0186-25ML
I0186-5ML
TCIAI0186-25MLEA
910
SEK
TCIAI0186-25ML
TCIAI0186-5ML
Isobutyl isothiocyanate ≥97.0%
Isobutyl isothiocyanate
Formel:
C₅H₉NS Kokpunkt: 164°C Densitet: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 24°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00022062 CAS nummer: 591-82-2 EINECS: 209-733-2 UN: 1992 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |