2-Iodobenzoyl chloride ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-Iodobenzoylchloride, o-Iodobenzoyl chloride
I0402-10G
I0402-25G
TCIAI0402-10GEA
575
SEK
TCIAI0402-10G
TCIAI0402-25G
2-Iodobenzoyl chloride ≥97.0%
2-Iodobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₄ClIO Kokpunkt: 106°C Smältpunkt: 27…30 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001040 CAS nummer: 609-67-6 EINECS: 210-196-1 UN: 3261 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |