3-Iodo-o-xylene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,2-Dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-Dimethyl-1-iodobenzene, 1-Iodo-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyliodobenzene
I0547-25G I0547-5G
TCIAI0547-25GEA 3350 SEK
TCIAI0547-25G TCIAI0547-5G
3-Iodo-o-xylene ≥97.0%
3-Iodo-o-xylene
Formel: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Kokpunkt: 231°C
Densitet: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041437
CAS nummer: 31599-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&vid=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %