2-Fluoro-3-methylpyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2-Fluoro-3-picoline
F0533-1G
F0533-5G
TCIAF0533-1GEA
285
SEK
TCIAF0533-1G
TCIAF0533-5G
2-Fluoro-3-methylpyridine ≥98.0%
2-Fluoro-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₆FN MW: 111,12 g/mol Kokpunkt: 151°C Flampunkt: 48°C |
MDL Number:
MFCD00041223 CAS nummer: 2369-18-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |