Cesium fluoride
Leverantör: TCI
Fara
C2204-100G C2204-25G
TCIAC2204-100GEA 2200 SEK
TCIAC2204-100G TCIAC2204-25G
Cesium fluoride
Cesium fluoride
Formel: CsF
MW: 151.9 g/mol
Kokpunkt: 1251
Smältpunkt: 680
Densitet: 4.627
MDL Number: MFCD00010960
CAS nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 14,02012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b15cf83309c604d6c73fa26991368ece8e4b3ab9&vid=b15cf83309c604d6c73fa26991368ece8e4b3ab9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %