Tributyl citrate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Citric acid tributyl ester, Hydroxytricarballylic acid tributyl ester, Tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
C0366-25ML
C0366-500ML
TCIAC0366-25MLEA
215
SEK
TCIAC0366-25ML
TCIAC0366-500ML
Tributyl citrate ≥98.0%
Tributyl citrate
Formel:
C₁₈H₃₂O₇ MW: 360,45 g/mol Kokpunkt: 233°C Smältpunkt: –20°C Densitet: 0,9997 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 206°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00027217 CAS nummer: 77-94-1 EINECS: 201-071-2 Merck Index: 14,01564 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |