Dibutylftalatmaleat ≥95.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: Maleic acid dibutyl ester
M0009-25G M0009-500G
TCIAM0009-25GEA 215 SEK
TCIAM0009-25G TCIAM0009-500G
Dibutylftalatmaleat ≥95.0%
Dibutylftalatmaleat
Formel: C₁₂H₂₀O₄
Kokpunkt: 161°C
Smältpunkt: -85°C
Densitet: 0,9938 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 140°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009447
CAS nummer: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&vid=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %