Bis(2-etylhexyl)ftalat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: DEHP, Di(2-etylhexyl)ftalat
P0297-25G P0297-500G
TCIAP0297-25GEA 245 SEK
TCIAP0297-25G TCIAP0297-500G
Bis(2-etylhexyl)ftalat ≥98.0%
Bis(2-etylhexyl)ftalat
Formel: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Kokpunkt: 361°C
Smältpunkt: –50 °C
Densitet: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 218°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009493
CAS nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&vid=a2f3660c470b8c4eb1b18709e47fa57a25195b28&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %