Di(2-etylhexyl)sebacat ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
S0025-25ML S0025-500ML
TCIAS0025-25MLEA 255 SEK
TCIAS0025-25ML TCIAS0025-500ML
Di(2-etylhexyl)sebacat ≥98.0%
Di(2-etylhexyl)sebacat
Formel: C₂₆H₅₀O₄
MW: 426.68 g/mol
Kokpunkt: 377°C
Smältpunkt: -55
Flampunkt: 222°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009497
CAS nummer: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 14,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&vid=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %