Dietylkarbonat ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C0041-25G
C0041-500G
TCIAC0041-25GEA
215
SEK
TCIAC0041-25G
TCIAC0041-500G
Dietylkarbonat ≥98.0%
Dietylkarbonat
Formel:
C₅H₁₀O₃ Kokpunkt: 126°C Smältpunkt: –43 °C Densitet: 0,9751 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 25°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009107 CAS nummer: 105-58-8 EINECS: 203-311-1 UN: 2366 ADR: 3,III Merck Index: 14,03780 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |