Butylbutyrat ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Butyric acid butyl ester
B0757-25ML B0757-500ML
TCIAB0757-25MLEA 215 SEK
TCIAB0757-25ML TCIAB0757-500ML
Butylbutyrat ≥99.0%
Butylbutyrat
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kokpunkt: 164°C
Smältpunkt: –91,5 °C
Densitet: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 56°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009450
CAS nummer: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01556
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8f4f01187c3b7f299a5fa762c6310e9047d316c&vid=e8f4f01187c3b7f299a5fa762c6310e9047d316c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %