Benzoyl fluoride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
B1115-25G B1115-5G
TCIAB1115-25GEA 1875 SEK
TCIAB1115-25G TCIAB1115-5G
Benzoyl fluoride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Benzoyl fluoride
Formel: C₇H₅FO
Kokpunkt: 160°C
Smältpunkt: –28,5 °C
Densitet: 1,155 g/cm³ (18 °C)
Flampunkt: 49°C
MDL Number: MFCD00000364
CAS nummer: 455-32-3
EINECS: 207-244-9
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8072e4beafb0cb7b669ef6473c3fcb139aff35ba&vid=8072e4beafb0cb7b669ef6473c3fcb139aff35ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %