Citraconic anhydride ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
3-Methylfuran-2,5-dione
M0365-25G
M0365-500G
M0365-100G
TCIAM0365-25GEA
215
SEK
TCIAM0365-25G
TCIAM0365-500G
TCIAM0365-100G
Citraconic anhydride ≥98.0%
Citraconic anhydride
Formel:
C₅H₄O₃ Kokpunkt: 215°C Smältpunkt: 7…8 °C Densitet: 1,243 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 101°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00005522 CAS nummer: 616-02-4 EINECS: 210-459-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 97.0 % |